Imprimer
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201099-100MG PC201099-1G PC201099-250MG
APOSPC201099-100MGEA 155 EUR
APOSPC201099-100MG APOSPC201099-1G APOSPC201099-250MG
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528759
Numéro CAS: 1260790-53-1