Imprimer
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201098-100MG PC201098-1G PC201098-250MG
APOSPC201098-100MGEA 21.5 EUR
APOSPC201098-100MG APOSPC201098-1G APOSPC201098-250MG
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18381168
Numéro CAS: 1260384-41-5