Imprimer
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201092-1G PC201092-250MG PC201092-5G
APOSPC201092-1GEA 275 EUR
APOSPC201092-1G APOSPC201092-250MG APOSPC201092-5G
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20726994
Numéro CAS: 1247885-41-1