Imprimer
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 337 EUR
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606993
Numéro CAS: 1227601-75-3