Imprimer
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201061-100MG PC201061-250MG
APOSPC201061-100MGEA 26.1 EUR
APOSPC201061-100MG APOSPC201061-250MG
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine
Formule: C₆H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261779
Numéro CAS: 1211541-93-3