5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC201055-100MG
PC201055-1G
PC201055-250MG
APOSPC201055-100MGEA
277
EUR
APOSPC201055-100MG
APOSPC201055-1G
APOSPC201055-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-6-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule:
C₇H₄BrFN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15529074 Numéro CAS: 1207625-29-3 |