Imprimer
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201054-100MG PC201054-250MG
APOSPC201054-100MGEA 236 EUR
APOSPC201054-100MG APOSPC201054-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185841
Numéro CAS: 1206984-48-6