Imprimer
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 109 EUR
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847293
Numéro CAS: 1201597-22-9