Imprimer
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201049-100MG PC201049-1G PC201049-250MG
APOSPC201049-100MGEA 101 EUR
APOSPC201049-100MG APOSPC201049-1G APOSPC201049-250MG
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₉F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544172
Numéro CAS: 1199782-88-1