Imprimer
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201044-100MG PC201044-1G PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC201044-100MG APOSPC201044-1G APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12962571
Numéro CAS: 1190319-70-0