Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201041-100MG PC201041-1G PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA 121 EUR
APOSPC201041-100MG APOSPC201041-1G APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃N·ClH
MW: 225.639 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226565
Numéro CAS: 1186195-01-6