Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201011-100MG PC201011-250MG
APOSPC201011-100MGEA 253 EUR
APOSPC201011-100MG APOSPC201011-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂Cl₂FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16249867
Numéro CAS: 1053228-29-7