Imprimer
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18427750
Numéro CAS: 105252-99-1