Imprimer
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201009-250MG PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-250MGEA 0 EUR
APOSPC201009-250MG APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃F₂IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18633160
Numéro CAS: 1041205-43-9