Imprimer
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201003-1G PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA 185 EUR
APOSPC201003-1G APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040267
Numéro CAS: 1005474-88-3