Imprimer
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200460-1G PC200460-5G PC200460-10G
APOSPC200460-1GEA 217 EUR
APOSPC200460-1G APOSPC200460-5G APOSPC200460-10G
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27980618
Numéro CAS: 1582770-01-1