Imprimer
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200413-1G PC200413-250MG
APOSPC200413-1GEA 0 EUR
APOSPC200413-1G APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573504
Numéro CAS: 220459-53-0