Imprimer
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 671 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₇BrFNO
MW: 268.082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14651747
Numéro CAS: 1215809-12-3