Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200354-1G
PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA
655
EUR
APOSPC200354-1G
APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule:
C₁₂H₁₂F₃N₃O₂ Point de fusion: 106…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21605748 Numéro CAS: 1370587-21-5 |