Imprimer
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 43.9 EUR
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375236
Numéro CAS: 936618-92-7