Imprimer
Potassium (3-(hydroxymethyl) phenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200176-1G PC200176-500MG PC200176-5G
APOSPC200176-1GEA 118 EUR
APOSPC200176-1G APOSPC200176-500MG APOSPC200176-5G
Potassium (3-(hydroxymethyl) phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(hydroxymethyl) phenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09993091
Numéro CAS: 1015082-77-5