Imprimer
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200160-1G PC200160-500MG PC200160-5G
APOSPC200160-1GEA 118 EUR
APOSPC200160-1G APOSPC200160-500MG APOSPC200160-5G
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Formule: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294523
Numéro CAS: 1644635-87-9