Imprimer
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 245 EUR
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25479865
Numéro CAS: 1446786-38-4