Imprimer
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 106 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formule: C₈H₅BF₃·K
MW: 208.03 g/mol
Point d'ébullition: >125 °C
Point de fusion: 250…255 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052662
Numéro CAS: 485338-93-0