Imprimer
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 285 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25368744
Numéro CAS: 1443290-45-6