Imprimer
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 292 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MW: 244.17 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22550652
Numéro CAS: 1206973-10-5