Imprimer
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 634 EUR
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Point de fusion: 272…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136030
Numéro CAS: 1423757-77-0