Imprimer
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200044-1G PC200044-500MG
APOSPC200044-1GEA 538 EUR
APOSPC200044-1G APOSPC200044-500MG
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
7-Chloro-6-fluoro-1-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFNO
Numéro MDL: MFCD18374925
Numéro CAS: 1202006-81-2