Imprimer
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200033-1G PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA 423 EUR
APOSPC200033-1G APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Formule: C₆HCl₃F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683240
Numéro CAS: 89719-94-8