Imprimer
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200025-1G PC200025-500MG
APOSPC200025-1GEA 183 EUR
APOSPC200025-1G APOSPC200025-500MG
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Formule: C₁₈H₉F₅O₃S
MW: 400.319 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689145
Numéro CAS: 1420537-69-4