Imprimer
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4,5-(difluoromethylenedioxy)aniline, 6-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine, 6-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine
PC1978-1G PC1978-5G
APOSPC1978-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1978-1G APOSPC1978-5G
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972651
Numéro CAS: 887267-84-7