Imprimer
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 113 EUR
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Formule: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094139
Numéro CAS: 502457-69-4