Imprimer
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 290 EUR
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formule: C₆H₄FNO₄S
MW: 205.164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024845
Numéro CAS: 349-78-0