Imprimer
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Boronobenzal fluoride
PC1598-1G PC1598-250MG PC1598-5G
APOSPC1598-1GEA 71.2 EUR
APOSPC1598-1G APOSPC1598-250MG APOSPC1598-5G
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171.937 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09056705
Numéro CAS: 946525-43-5