Imprimer
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Borono-3-(difluoromethoxy)benzene, (3-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 85.7 EUR
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08706282
Numéro CAS: 866607-09-2