Imprimer
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 350 EUR
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formule: C₃Br₂F₄O
Point d'ébullition: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153722
Numéro CAS: 41874-81-1
ONU: 1760
ADR: 8,III