Imprimer
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1567K-5G PC1567K-25G PC1567K-1G
APOSPC1567K-5GEA 422 EUR
APOSPC1567K-5G APOSPC1567K-25G APOSPC1567K-1G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₇BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153718
Numéro CAS: 222725-20-4