Imprimer
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 185 EUR
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180.007 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039241
Numéro CAS: 886762-39-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III