Imprimer
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 0 EUR
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368745
Numéro CAS: 340759-27-5