(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
[4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
PC13675-100MG
PC13675-250MG
APOSPC13675-100MGEA
40.6
EUR
APOSPC13675-100MG
APOSPC13675-250MG
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6 98%
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Formule:
C₄₂H₃₆F₁₀IrN₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27952556 Numéro CAS: 870987-63-6 |