Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 690 EUR
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Point d'ébullition: 76 °C (8 mm Hg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274358
Numéro CAS: 82510-98-3