Imprimer
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 94.8 EUR
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formule: C₆H₁₀F₂O₂
Point d'ébullition: 137 °C
Densité: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094108
Numéro CAS: 368-35-4
ONU: 1993
ADR: 3,III