Imprimer
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1141-25G PC1141-5G
APOSPC1141-25GEA 510 EUR
APOSPC1141-25G APOSPC1141-5G
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424609
Numéro CAS: 1841-58-3