Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Difluoro-o-anisic acid, 2-Carboxy-3,6-difluoroanisole
PC1138-1G PC1138-5G
APOSPC1138-1GEA 43.5 EUR
APOSPC1138-1G APOSPC1138-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275290
Numéro CAS: 887267-03-0