Imprimer
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC110112-1G PC110112-5G
APOSPC110112-1GEA 435 EUR
APOSPC110112-1G APOSPC110112-5G
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22490583
Numéro CAS: 1805635-16-8