Imprimer
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC110109-1G PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA 328 EUR
APOSPC110109-1G APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756744
Numéro CAS: 952285-54-0