Imprimer
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 183 EUR
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835282
Numéro CAS: 219823-49-1