Imprimer
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 381 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28505050
Numéro CAS: 1245457-01-5