Imprimer
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 281 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200324
Numéro CAS: 2407339-48-2