Imprimer
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 277 EUR
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Formule: C₉H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200321
Numéro CAS: 2111860-37-6